Learn More
Brady™ Messingvorhängeschlösser
Artikelnummer. 11896073
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 BX
12 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
11896073 Grün 1 BX
11816083 Schwarz 1 BX
15603507 Schwarz 12 Stück
11886073 Blau 1 BX
15663497 Blau 12 Stück
15673497 Grün 12 Stück
11726905 Grau 1 BX
15693497 Grau 12 Stück
11876073 Rot 1 BX
15653497 Rot 12 Stück
11806083 Gelb 1 BX
15683497 Gelb 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11896073 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 051356
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit massivem Messinggehäuse und Schäkel, der Korrosion und Funken widersteht.
  • 6-Stiftzylinder bietet einzigartigere Schlüsselschnitte für eine bessere Manipulationssicherheit
  • Schlösser sind durch farbige Vinyl-Ummantelungen geschützt, sodass Sie Ihr Lockout-Programm ganz einfach farbcodieren können
  • Vorhängeschlösser sind mit verschiedenen Schlüsseln erhältlich
  • Schlossetiketten separat erhältlich
  • Mit jedem Vorhängeschloss werden zwei Schlüssel geliefert
Spezifikation
Produkttyp Messingvorhängeschlösser
Alternate Part Number 51356
Farbe Grün
Material Messing
Beschreibung Messingvorhängeschlösser
Durchmesser (metrisch) Bügel 6,5 mm
Abmessungen (L x B) 43,00 x 60,00 mm
Höhe (metrisch) 21 mm
Höhe (metrisch) Bügel 21,00 mm
Material (Shackle) Messing
Anzahl Stifte 6
Menge 12/Packung
Breite (metrisch) 33,5 mm