Learn More
Pufferkapseln, pH 4,00, rot, Reagecon™
Angeboten als benutzerfreundliche, farbkodierte Kapsel. Reagecon™ Pufferlösung, pH 4,00, rot wird bei 25 °C mit einer ISO 17025-akkreditierten Methode getestet und ist NIST-rückführbar. Die konservierungsmittelfreien Kapseln lösen sich schnell in 100 ml Wasser auf und bilden so eine hochpräzise Kalibrier- und Kontrolllösung.
Marke: Thermo Scientific Russell CP1040
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12600kg
Beschreibung
Diese pH-Pufferkapseln erfüllen dieselben Qualitätskriterien wie gebrauchsfertige Pufferlösungen, um zuverlässige, berichtsfähige pH-Messungen zu gewährleisten, und bieten gleichzeitig die praktischen Vorteile und Kosteneinsparung des Kapselformats.
- Farbkodiert für eine einfache Identifizierung
- Benutzerfreundlich — löst sich schnell in 100 ml destilliertem Wasser
- Einfach zu lagern und zu transportieren, bietet eine längere Haltbarkeit
- Genauigkeit bis ±0,02 pH-Einheiten
- Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
- Zertifiziert gemäß ISO 9001:2008.
- Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
Rot | |
1g/cm3 | |
Fest | |
Geruchsneutral | |
Mischbarkeit mit Wasser: löslich |
Yes | |
4.01 | |
50 Capsules | |
Ja |