Learn More
Fisherbrand™ Massiver Stopfen aus Naturkautschuk
Verhindert das Auslaufen von flüssigen Chemikalien oder das Entweichen aus dem Behälter.
28.40 € - 32.80 €
Spezifikation
Farbe | Rot |
---|---|
Material | Naturkautschuk |
Produkttyp | Stopfen |
Härte | 46/55 IRHD |
Höhe (metrisch) | 54 mm |
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Bottom | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Bottom | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11577582
|
Fisherbrand™
|
79mm |
28.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11597582
|
Fisherbrand™
|
92mm |
32.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kleiner, konischer Stopfen zum Abdichten der Öffnungen von Teströhrchen, Kolben und anderen Laborgläsern
- Vorzugsweise für Anwendungen, die eine engere Abdichtung oder einen höheren Grad an chemischer Beständigkeit erfordern
- Verhindern die Kontamination von Proben, indem sie den Inhalt von Laborglas vor Luft schützen
- Ermöglicht Experimentatoren, Lösungen zu schütteln oder zu mischen, ohne sie zu verschütten
Spezifikation
Rot | |
Stopfen | |
54 mm |
Naturkautschuk | |
46/55 IRHD | |
Je 1 |