Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Rührstäbe, massiv
Temperaturbeständig bis 280 °C (540 °F). Die PTFE-Rührstange hat einen festen PTFE-Kern. Diese Stäbe sind chemisch beständig, inert und leckfrei.
9.95 € - 44.63 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Beschreibung | Festes PTFE |
Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
Menge | 2/Pckg. |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11730805
|
Fisherbrand™
|
200mm |
44.63 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11710805
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
29.90 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11772634
|
Fisherbrand™
|
250 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Chemisch beständig, inert und auslaufsicher
- Temperaturbeständig bis 280 °C (540 °F)
- Massive PTFE-Stange mit konischem Ende
- Kein Zerkratzen
Spezifikation
Ja | |
Festes PTFE | |
2/Pckg. |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
8 mm | |
Mischen verschiedener Chemikalien |