Learn More
Fisherbrand™ Solid PTFE Stirring Rod
Chemically resistant, inert and leak-free
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02500kg
Artikelnummer. 11782634
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • With steel core for maximum rigidity
Spezifikation
Spezifikation
8mm
Use up to 280°C (540°F)
PTFE (Polytetrafluoroethylene)
300mm