Learn More
Solketal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043804
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
100-79-8
C6H12O3
132.159
MFCD00063238
RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N
solketal, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, glycerolacetone, dioxolan, isopropylidene glycerol, 1,2-isopropylideneglycerol, 1,2-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl, glycerol dimethylketal
7528
(2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan-4-yl)Methanol
CC1(OCC(O1)CO)C
100-79-8
C6H12O3
132.159
MFCD00063238
RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N
solketal, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, glycerolacetone, dioxolan, isopropylidene glycerol, 1,2-isopropylideneglycerol, 1,2-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl, glycerol dimethylketal
7528
(2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan-4-yl)Methanol
CC1(OCC(O1)CO)C
Solketal is useful for synthesis of mono-, di- and triglycerides. It is used as the starting reagent for synthesis of tulipaline derivatives. It acts as a fuel additive in gasoline. It is an inhibitor of Methyl ethyl ketone .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Solketal ist nützlich für die Synthese von Mono-, Di- und Triglyceriden. Es wird als Ausgangsreagenz für die Synthese von Tulipalin-Derivaten verwendet. Es dient als Kraftstoffzusatz in Benzin. Es ist ein Inhibitor von Methylethylketon.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (vollständig), Alkohol, Acetalen, Estern und Ether.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Säuren, starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Solketal
Schmelzpunkt -27°C
Dichte 1.064
Siedepunkt 188°C to 190°C
Flammpunkt 80°C (176°F)
Brechungsindex 1.434
Menge 100 g
Beilstein 104465
Merck Index 14,5213
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (fully),alcohol,acetals,esters,and ethers.
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 97%