Learn More
Mapa Professional Solo 998 Einweghandschuh
Artikelnummer. 30533559
Change view
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
Packungsgröße:
50 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30533559 9 50 Paare
30533566 6 50 Paare
30533563 7 50 Paare
30533545 8 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30533559 Lieferant Mapa Professional Lieferanten-Nr. 34998009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einweghandschuhe mit optimaler Flexibilität und Fingerfertigkeit
Komfort: Hervorragende Fingerfertigkeit dank der Flexibilität von Naturlatex.
Praktisch: Leicht an- und auszuziehen, Schutz geeignet für kurze Anwendungsdauer.
Garantierte Qualität: Silikonfrei, um Spuren und Defekte auf Metallblechen und Glas vor dem Lackieren zu vermeiden.
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Kategorie 3
Chemotherapeutic Rated Nein
Chlorinated Nein
Accelerator Free Nein
Anwendungen Labor, Industrie, Gesundheitswesen
AQL 1.5
Farbe Creme
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Latex-Einweghandschuhe
Größe 9
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,8 mil
Dicke (metrisch) 0.20 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Grip Design Kieselgeprägt
Beständig gegen Chemikalien
Länge (angloamerikanisch) 11,8 in.
Länge (metrisch) 30 cm
Produktlinie Solo 998