Learn More
Kinesis™ SolventPlus Säule
PTFE endpiece Omnifit™
Marke:  Kinesis™ 006SCC-25-25-AF
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13114144
  • 885.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
30-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PTFE-Endstück Omnifit™ mit 1x festem und 1x verstellbarem Endstück
Spezifikation
Spezifikation
25 mm
250 mm