Learn More
Ansell Edmont™ Solvex™ Grüne Immersionshandschuhe der Serie 37-645 aus Nitril
Catalog Number p-8005359
Material der Rückseite Nitrile
Stulpenmaterial Nitrile
Cut Resistance Rating Level - 0
Oberflächenbehandlung außen Smooth
Produkttyp Immersion Gloves
Modell 37-645
Dicke (metrisch) 0.28 mm
Farbe der Handschuhstulpe Green
Art der Handschuhstulpe Gauntlet
Auskleidungsmaterial Unflocked
Menge 1 Pair
Beständig gegen Chemical resistance
Serie 37-645