Learn More
Somatostatin Antibody (CL15076) [Janelia Fluor« 669], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30527987 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30527987 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30527987 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP344173JF669
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Somatostatin Monoclonal antibody specifically detects Somatostatin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Somatostatin
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL15076
Konjugat Janelia Fluor 669
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Growth hormone release-inhibiting factor, SMST, somatostatin, somatostatin-14, somatostatin-28
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P61278, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6750
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1