Learn More
Somatostatin R2/SSTR2 Antibody (7A9), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30025636 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
50 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30025636 50 μL 50 Mikroliter
30037486 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30025636 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP32630150ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Human Monoclonal Antibody
Somatostatin R2/SSTR2 Monoclonal antibody specifically detects Somatostatin R2/SSTR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Somatostatin R2/SSTR2
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 7A9
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry, ELISA
Zusammensetzung 50% Glycerol, 0.01M PBS, PH 7.4
Gen-Alias somatostatin receptor 2, somatostatin receptor type 2, SRIF-1, SS2R, SS-2-R, SS2-R
Wirtsspezies Human
Immunogen Recombinant Human Somatostatin R2/SSTR2 protein [UniProt P30874]
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Cancer, Cell Cycle and Replication, GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6752
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1