Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall BIOS A Zentrifugen
Sorvall BIOS A-Zentrifuge, 200, 208, 220, 230, 240 V ±10 %, 60 Hz, einphasig; 200 V ±10 %, 50 Hz, nur Japan
Marke:  Thermo Scientific™ 75007699
Weitere Details : Netto-Gewicht : 466.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915360
  • 50070.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific Sorvall BIOS A Zentrifuge ist auf Bioprocessing-Methoden für die qualitativ hochwertige Ernte, Trennung und Aufreinigung ausgelegt, die eine Reproduzierbarkeit und Rückverfolgbarkeit von Lauf zu Lauf erfordern. Ihre Kapazität eines Probenvolumens von bis zu 10 Litern, eine verbesserte RCF von bis zu 12,000 xg, ihre kompakte Stellfläche und ihre innovativen Funktionen zur Optimierung der Verfahren vereinfachen es, die Produktivität und Effizienz zu maximieren.
Hohe Leistungsfähigkeit für Anwendungsflexibilität
  • Verarbeiten Sie Proben bis zu 10 x 1.000 ml und mit bis zu 12.000 x g mit der Sorvall BIOS A Zentrifuge und dem Thermo ScientificFiberliteF6-10x1000 LEX Rotor. Er bietet die Vorteile der korrosionsbeständigen und besonders langlebigen Kohlefaserkonstruktion und wird durch eine 15-jährige Garantie unterstützt1
  • Erzielen Sie reproduzierbare Ergebnisse mit der Thermo Scientific™ ACE™ (Accumulated Centrifugal Effect) Funktion, die automatisch die Laufzeit anpasst, um Schwankungen der Beschleunigung zu kompensieren.
Integrierte Sicherheit und Effizienz
  • Kleine Stellfäche und verbesserte Ergonomie durch praktische Bedienung per Knopfdruck, um den täglichen Einsatz der Zentrifuge zu optimieren:
    • Automatisches Öffnen des Zentrifugendeckels von vorne nach hinten durch die Thermo Scientific™ Auto-Door™ Funktion
    • Öffnen und Schließen des Rotordeckels mit Deckellagerung durch Thermo Scientific™ Auto-Lid™
  • Sofortige Rotorerkennung und Programmierung durch Thermo Scientific™ Auto-ID spart Zeit und schützt die Integrität Ihrer Proben.
  • Die Thermo Scientific™ Centri-Touch™ Schnittstelle mit hellem, gut sichtbarem und handschuhfreundlichem Display vereinfacht die Eingabe der Laufparameter und wird durch Zugriffskontrollfunktionen wie z. B. Anwenderanmeldung mit Passwortschutz noch weiter verbessert.
Neueste globale Sicherheits- und Compliance-Normen
  • Zertifiziert nach UL und CE
Spezifikation
Spezifikation
10 x 5 ml
Energieeffizient, weniger Abfall
Sorvall™
1015 x 816 x 990 mm (39,9 x 32,1 x 35,4 in.)
481 kg (1060 lb.)
Zentrifuge
6.250 U/min
Ja
Ja
Netzstecker, der am häufigsten für das Land der Bestellung verwendet wird. Bitte geben Sie bei der Bestellung alternative Anforderungen an den Netzstecker an.
DuraFlex bürstenlose Antriebstechnik mit hohem Drehmoment
Kühlung beim Öffnen der Tür ausgeschaltet; Eco-Spin-Windschutzscheibenrotoren
2 Jahre Einheit, 5 Jahre Kraftübertragung (Motorwelle und Antrieb), 5 Jahre Kühlung
Mehrsprachige Auswahl, On-Board-Schulungsvideos, Benutzerprotokollierung, Benutzersperre, automatische Türöffnung, automatische Rotor-ID, On-Screen-Anzeige für Unwucht, Übertemperatur, Edelstahlkammer, Führungsanzeige für Fehlermeldungen
3-Phasen
Centri-Touch Berührungsbildschirm
380/400/415 V
Ja
-20 bis 30 °C, einstellbar auf 1 °C
EN 61010-1 3rd Edition, IEC 61010-2-020 2nd Edition und IEC 61010-2-020 3rd Edition, EN 61326-1 Klasse B
50/60 Hz
12,000 x G
99 Std. 59 Min. 59 Sek. (1-Sekunde-Schritt)
UL, CE
Sorvall BIOS A Zentrifuge,380, 400 ,415 V ±10 %, 50/60 Hz, 3-phasig
Ja
Ja
2,3 kW/h
30 Drillinge für Profil/Geschwindigkeit/Zeit, jeweils bis zu 3 Schritten
11 Beschleunigungsprofile, 12 Bremsprofile, mehrere Emulationsprofile
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Serviceleistungen