Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus Mikro-Ultrazentrifuge
Beschreibung
Führen Sie mehr Experimente mit hoher Kapazität in kürzerer Zeit durch mit der Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus Standzentrifuge. Modernste Technologie kombiniert Leistung mit hoher Geschwindigkeit, vielseitigen Rotormöglichkeiten und geringem Platzbedarf. Diese Ultrazentrifuge bietet hervorragende Verarbeitungskapazität und Leistung bei der Probentrennung von bis zu 1.048.000 x g.
Hohe Drehzahlen und niedrige k-Faktoren:
- Maximale Drehzahlen von 150.000 U/min bzw. 120.000 U/min sowie optimal auf das Gerät abgestimmte Rotoren sorgen für kürzere Zentrifugationszeiten.
Kompaktes Design für einen individuellen Einsatz:
- Mit ihrer kleinen Standfläche von 0,53 m² (5,7 sq.ft) kann die Zentrifuge mühelos im Labor aufgestellt werden.
Leiser Betrieb:
- Dank der nur sehr leisen Laufgeräusche von unter 45 dBA sorgt das Gerät für eine angenehme Arbeitsumgebung.
Vielseitige Leistung:
- Eine breite Auswahl an Rotoren und Röhrchenvolumina wird einer Vielzahl unterschiedlicher Probenanforderungen gerecht.
Robust und zuverlässig
- Der wartungsfreie, bürstenlose Induktionsmotor und die Unwuchtvermeidung sichern eine zuverlässige Leistung
Bestellinformationen:
Für nahezu alle Anwendungsaufgaben mit kleinem Probenvolumen passen Röhrchen mit einem Volumen von 0,2 bis 30 ml in die Sorvall MX Plus. Darüber hinaus ist eine breite Palette an Rotoren verfügbar, z. B. Festwinkelrotoren, Ausschwingrotoren und Vertikalrotoren. Alle Rotoren sind gesondert erhältlich.
Empfohlen für:
- Viren (HIV, SRSV, Rotaviren)
- Zelluläre Organellen (z. B. Ribosomen, Mitochondrien, Mikrosomen)
- Lipoproteine
- Nanopartikel
- Nukleinsäuren
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Geschwindigkeit | 120.000 U/min |
| Max. RZB | 770460 x G |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Profil (Beschleunigung/ Bremsen) | 9/9, Abbruch 9/9, Abbruch |
| Typ | Standzentrifugen |
| Gekühlt | Ja |
| Stromstärke | 6 A |
| Kontrolldrehzahlgenauigkeit | ±50 U/min |
| Wärmeabgabe | 0,7 kW |
| Außenhöhe (angloamerikanisch) | 39,4 in (offene Platte), 33,5 in (geschlossene Platte) |
| Mehr anzeigen |