Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall ST1R Plus Centrifuge Series
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17130589
Change view
Click to view available options
Abmessungen (H x B x T):
36,2 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 in.)
Modell:
IVD
Nur für den allgemeinen Gebrauch
Spannung:
208/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (H x B x T) Modell Spannung unitSize
17130589 36,2 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 in.) IVD 208/230 V 1 Stück
17170599 36,2 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 in.) Nur für den allgemeinen Gebrauch 208/230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17130589 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75009380
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Ergonomic design, standard high contrast user interface for up to 6 saved programs with simple push-button operation for routine applications.
The ST1/ST1R Plus series centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. Quickly and securely swap between 14 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. This compact centrifuge has a capacity up to 1.6L and can spin up to 76 x 5/7 mL blood tubes and 16 x 50mL conical tubes with biocontainment and is ideal for routine applications.
  • Anwenderfreundlich:
    • Die Zentrifuge ist mit intuitiven, anwenderfreundlichen Bedienelementen ausgestattet und zeigt zahlreiche Betriebsparameter sowie den Verarbeitungsstatus auf dem Display an.
    • Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen
    • Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht auch auf hohen Labortischen das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels durch leichten Knopfdruck.
    Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
    • Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck.
    • Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen.
    • Der einfache Zugriff auf die Rotorkammer ermöglicht eine schnelle Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts.
    Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:
    • Mit einem Klick verschließbare Biocontainment-Lösung. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich.
    • Das System kann auch mit Handschuhen einhändig geöffnet und geschlossen werden.
    • Das System ist von CAMR™ in Porton Down (GB) zertifiziert.
    Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:
    • Das ausgeklügelte Rotormanagementsystem optimiert Beschleunigen und Abbremsen sowie Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen:
    • Optimale Sicherheitstechnologie und bessere Trennungen.
    Platzsparende Bauweise:
    • Optimierung des Arbeitsbereichs durch kompakte Abmessungen: die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung
    Energieeffizient:
    • Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, wie z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15
Reglertyp Mikroprozessor
Fassungsvermögen 4 x 400 ml mit TX-400 Rotor
Max. RZB 25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor
Max. Geschwindigkeit 15.200 U/min (30x 2 Mikroliter-Rotor)
Gekühlt Ja
Display LED
Antriebssystem Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil
Enthält Rotoren sind separat zu erwerben
Modell IVD
Profil (Beschleunigung/ Bremsen) 9 Beschl./10 Verzög.
Programmspeicher Bis zu sechs Programme über eine Drucktaste wählbar und eine LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast
Rotor inklusive Nein
Sicherheitsmerkmale SMARTSpin Unwuchterkennung, Finger-Klemmschutz, bruchsichere Konstruktion
Typ Universalzentrifuge
Luftgekühlt Ja
Abmessungen (H x B x T) 36,2 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 in.)
Spannung 208/230 V