Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall X1 Pro, 120–240 V, TX-400 Zellkultur-Paket
Beschreibung
Vergeuden Sie keine Zeit mit der Suche nach der richtigen Teilenummern für Ihre Anwendung! Das anwendungsorientierte Zentrifugenpaket ermöglicht eine anwenderfreundliche und schnelle Bestellung aller für die Ausführung eines bestimmten Protokolls benötigten Komponenten. Verarbeiten Sie konische 16 x 50 ml-Röhrchen unter Bioabdichtungsdeckeln. Bestehend aus Zentrifuge, TX-400 Rotor, Bechern, Bioabdichtungsdeckeln, Adaptern für konische 50 ml-Röhrchen (maximales Fassungsvermögen 16 x 50 ml), Adaptern für konische 15 ml-Röhrchen (maximales Fassungsvermögen 36 x 15 ml).
Anwenderfreundlich:
- Die Zentrifuge ist mit intuitiven, anwenderfreundlichen Bedienelementen ausgestattet und zeigt zahlreiche Betriebsparameter sowie den Verarbeitungsstatus auf dem Display an.
- Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen
- Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht auch auf hohen Labortischen das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels durch leichten Knopfdruck.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
- Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck.
- Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen.
- Der einfache Zugriff auf die Rotorkammer ermöglicht eine schnelle Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:
- Mit einem Klick verschließbare Biocontainment-Lösung. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich.
- Das System kann auch mit Handschuhen einhändig geöffnet und geschlossen werden.
- Das System ist von CAMR™ in Porton Down (GB) zertifiziert.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:
- Das ausgeklügelte Rotormanagementsystem optimiert Beschleunigen und Abbremsen sowie Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen:
- Optimale Sicherheitstechnologie und bessere Trennungen.
Platzsparende Bauweise:
- Optimierung des Arbeitsbereichs durch kompakte Abmessungen: die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung
Energieeffizient:
- Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, wie z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen.
Spezifikation
Spezifikation
| Antriebssystem | Direkter, bürstenloser Induktionsmotor mit niedrigem Profil mit Auswahl an 9 Beschleunigungs- und 10 Verzögerungsraten |
| Enthält | Teilenummern Paket: 75009220 (Zentrifuge), 75003181 (Rotor), 75003655 (Satz von Bechern), 75003656 (Deckel), 75003682 (Satz von Adaptern), 75003683 (Satz von Adaptern) |
| Typ | Universalzentrifugen-Serie |