missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SOS2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 13461597
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13461597 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13461597 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA527492

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: A549. Predicted reactivity: Mouse (95%), Rat (95%), Rhesus Monkey (97%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

SOS2 promotes the exchange of Ras-bound GDP by GTP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SOS2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Gen SOS2
Gen-Zugriffsnummer Q07890
Gen-Alias mSOS-2; NS9; son of sevenless 1; son of sevenless homolog 2; son of sevenless homolog 2 (Drosophila); SOS Ras/Rho guanine nucleotide exchange factor 2; Sos1; Sos2; SOS-2
Gensymbole SOS2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human SOS2. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6655
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.