Learn More
Tocris Bioscience™ Sotalol hydrochloride
Beschreibung
Sotalol hydrochloride is a relatively potent pure β adrenergic antagonist, unique in possessing additional class III antiarrhythmic activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride |
| CAS | 959-24-0 |
| Prozentgehaltsbereich | >99% |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeit | Soluble to 50mM in water |
| Ziel | Non-selective Adrenergic beta Receptor Antagonists |
| Summenformel | C12H20N2O3S.HCl |
| Formelmasse | Observed MW: 308.82 |
| Reinheit | 99% |
Nur für Forschungszwecke