Learn More
Sotalol hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Potent beta adrenergic antagonist
81.10 € - 1069.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 959-24-0
Summenformel C12H21ClN2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 308.82
MDL-Nummer MFCD00242937
InChI-Schlüssel VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYNA-N
Synonym sotalol hydrochloride, sotalol hcl, betapace, betapace af, sotacor, sotalex, berlex, mead johnson 1999, sorine
PubChem CID 66245
ChEBI CHEBI:9207
IUPAC-Name hydrogen N-(4-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}phenyl)methanesulfonamide chloride
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15405949
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63772.MC
100mg
81.10 €
100 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15485939
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63772.03
1g
542.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15495939
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63772.06
5g
1069.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Sotalol hydrochloride is used as a potent beta adrenergic antagonist, prolongs the action potential and increases the refractory period. Sotalol hydrochloride is also considered a non-selective β blocker and a potassium channel blocker with an IC50 of 43 µM.
Solubility
Soluble in phosphate buffered saline, DMSO, ethanol, water, and methanol.
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
959-24-0
308.82
VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYNA-N
66245
hydrogen N-(4-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}phenyl)methanesulfonamide chloride
C12H21ClN2O3S
MFCD00242937
sotalol hydrochloride, sotalol hcl, betapace, betapace af, sotacor, sotalex, berlex, mead johnson 1999, sorine
CHEBI:9207
[H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C1
Spezifikation
Sotalol hydrochloride
C12H21ClN2O3S
14,8728
Soluble in phosphate buffered saline,DMSO,ethanol,water,and methanol.
[H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C1
308.82
CHEBI:9207
98%
959-24-0
MFCD00242937
sotalol hydrochloride, sotalol hcl, betapace, betapace af, sotacor, sotalex, berlex, mead johnson 1999, sorine
VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYNA-N
hydrogen N-(4-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}phenyl)methanesulfonamide chloride
66245
308.82
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 213-496-0
missing translation for 'rtecsNumber' : PB0826000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures