Learn More
Gibco™ Soy 100
Artikelnummer. 16239841
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16239841 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16239841 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 215383
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Soy 100 is a highly digested soy protein peptone that is high in nucleosides and free amino acid content.
Mit hohen Konzentrationen an Vitaminen und Kohlenhydraten, was für die Kultivierung einer Vielzahl von mikrobiellen Organismen sowie für verschiedene Anwendungen in der Säugetierzellkultur empfohlen wird.
Soy 100 kann bei der Suche nach Ersatz für Peptone tierischen Ursprungs mit anderen Peptonen frei von tierischen Ursprüngen wie Weizen oder Hefe gemischt werden.
Soy 100 ist ebenfalls ein Teil des Gibco Peptone Preview Pak, das unsere neuen Weizen-, Baumwolle-, Soja- und Hefepeptone vorstellt. Diese Peptone stellen im Vergleich zu anderen Zellkulturergänzungen einzigartige Nährwertprofile bereit. Das Preview Pak enthält fünf 100-Gramm-Proben*.
*Das Gibco Peptone Preview Pak ist nicht GMP-konform. Größere GMP-Verpackungsgrößen sind erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Kulturtyp Säugetiere, Insekten, mikrobiell
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Format Flasche, Eimer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur und mikrobielle Fermentation, Gewebekulturanwendung
pH 6,2 bis 7,6
Produktlinie Gibco
Menge 100 g
Kennzeichnung Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren
Bemerkungen Bei der Herstellung dieses Produkts werden keine tierischen Zutaten oder Reagenzien aus tierischen Produkten verwendet.
Quelle Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnose oder direkten Verabreichung an Menschen oder Tiere geeignet.