Learn More
Tocris Bioscience™ SP 600125
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18095862
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge unitSize
18095862 10 mg 10 Milligramm
18095572 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18095862 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 1496/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Selective JNK inhibitor
SP 600125 is a selective JNK inhibitor. Competitively and reversibly inhibits JNK1, 2 and 3 (IC50 = 40 - 90 nM) with negligible activity at ERK2, p38β and a range of enzymes. Active in vivo. Exhibits reduced selectivity over other protein kinases under certain conditions. SP 600125 protects renal tubular epithelial cells from ischemia/reperfusion-induced apoptosis. Promotes chondrogenesis of bone mesenchymal stem cells by inhibition of TNF-α-induced inflammation. Adipogenesis from MSCs is also promoted by SP 600125. Essential component of medium for maintaining stem cells in naive pluripotent state.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 129-56-6
Summenformel Gehäuse C14H8N2O
Specifica
Chemischer Name oder Material SP 600125
Menge 10 mg
Formelmasse 220.23
Reinheit >98%
Molekulargewicht 220.231
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.