Learn More
Bel-Art™ 96 Tiefbrunnenplatten
Beschreibung
- Sie bieten das Arbeitsvolumen von Kulturröhrchen und den Komfort eines 96-Well-Plattenformats.
- Kann für eine Vielzahl von Prozessen und Operationen wie Sequenzierung, Fällung und Verdünnung verwendet werden.
- Geeignet für Tiefkühlarbeiten oder die Lagerung von Proben.
- Ideal für manuelle Mehrkanalpipettierverfahren mit 8 und 12 Kanälen.
- Kompatibel mit robotergestützten Probenahmesystemen und automatisierten Flüssigkeitshandhabungssystemen.
- Beinhaltet Zymark™ , Tecan™ , Hamilton Scientific™ , Rasys™ Und Beckman™ Die
- Für die seitliche Beladung sind seitliche Verladekragen erforderlich. Beckman Biomek Systeme.
- Die Platten werden aus autoklavierbarem Polypropylen geformt.
- Jede 2-ml-Vertiefung hat einen runden Boden zur einfachen Probenentnahme und ist alphanumerisch gekennzeichnet.
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F).
- Abmessungen: 5 x 3,37 x 1,62 in. (Höhe)
- Ein optionaler, speziell entwickelter Deckel aus Polypropylen (PP) mit Passgenauigkeit trennt die einzelnen Vertiefungen mit einem Dichtungsring, um die Verdunstung zu reduzieren und ein sicheres und stabiles Stapeln der Platten zu ermöglichen.
- Die Abdeckungen sind so konstruiert, dass sie nur in einer Richtung passen.
Bestellinformation
Einzeln verpackt und steril oder nicht steril erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Naturfarben |
| Produkttyp | Steril; 96 Deepwell-Platten |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 2 mL |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |