Learn More
Bel Art™ Schwimmständer für Zentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 15520082
Change view
Click to view available options
Positionen:
24
60
Packungsgröße:
2 Packungen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen unitSize
15520082 60 2 Packungen
15510082 24 2 Packungen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15520082 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F188450080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Das offene, schwimmende Gestell hält Röhrchen in maximalem Kontakt mit dem Wasser und sorgt für eine bessere Zirkulation des Wasserbades um die Röhrchen, wodurch eine hervorragende Temperaturkontrolle der Proben ermöglicht wird.
  • Die Rohre werden fest im Gestell fixiert, um ein loses Herausfallen zu verhindern. Durch Drücken der Gestellbeine auf die Werkbank werden die Rohre angehoben und können leicht entnommen werden.
  • Hergestellt aus strapazierfähigem, korrosionsbeständigem, weißem Polypropylen-Kunststoff
  • Griffe an den Enden ermöglichen einfachen Transport und Stapelung.
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Beschreibung Schwimmständer für Zentrifugenröhrchen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Mikroröhrchen (1,5 bis 2 ml)
Material Polypropylen
Positionen 60
Form Rechteckig
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Geräte) 1.5 bis 2 ml MCT-Röhrchen (10 - 12 mm Durchmesser)
Abmessungen (L x B x H) 26,9 x 7,7 x 4,3 cm (10,6 x 3,1 x 1,7 in.)
Länge (metrisch) 26,9 cm
Länge (angloamerikanisch) 10,6 in.
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1,7 in.
Produkttyp Schwimmständer für Zentrifugenröhrchen
Einschübe Keine
Höhe (metrisch) 4,3 cm
Array 15 x 4
Breite (metrisch) 7,7 cm