Learn More
Bel-Art™ Mason-Weithalsflaschen aus Polypropylen
Beschreibung
- Äußerst stoßfestes, dickwandiges Polypropylen, hervorragend geeignet für die Probenahme von Industrieabfällen, Langzeitlagerung und Laboranwendungen
- Durchscheinend und chemikalienbeständig
- Der Schraubverschluss aus Polypropylen verfügt über eingegossene Grifflaschen für einfaches Drehen und einen abnehmbaren Dichtungsring aus Silikon
- Standard 70 mm, G-Gewindehälse
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F), Verschluss beim Autoklavieren lockern.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 7600 ml (256 oz.) |
| Kapazität (metrisch) | 7600 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 256 oz. |
| Farbe | Durchscheinend |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Nicht steril |
| Verschlussfarbe | Durchscheinend |
| Halsausführung | 53-415 |
| Closure Included | Ja |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Mehr anzeigen |