Learn More
Bel Art™ Sterilisationsschalenabdeckungen aus Polypropylen
Beschreibung
- Korrosionsbeständiges Polypropylen
- Abgerundete Ecken für die einfache Reinigung und glatte, konische Seiten zum Stapeln.
- Die Abdeckungen sind 3,2 mm (0,125 in.) dick. dick mit einem Durchmesser von 25,4 mm (1 in.). Ein Rock, der eng über den Rand des Tabletts passt.
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 L |
| Abmessungen (L x B x H) | 12 x 8 x 1 in. |
| Farbe | Weiß |
| Höhe (metrisch) | 2,54 cm |
| Länge (metrisch) | 30,5 cm |
| Material | Polypropylen |
| Typ | Tablettabdeckung |
| Breite (metrisch) | 20,3 cm |
| Zur Verwendung mit | Die Abdeckung passt für 5 l-Sterilisiertablett, Herst.-Nr. H162600000 |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Mehr anzeigen |