Learn More
Bel Art™ Sterilisationsschalenabdeckungen aus Polypropylen
Artikelnummer. 17494652
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
12 x 8 x 1 in.
19 x 10,5 x 1 in.
20,3 x 15,5 x 1 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
17494652 20,3 x 15,5 x 1 Zoll 1 Stück
15664328 12 x 8 x 1 in. 1 Stück
15584284 19 x 10,5 x 1 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17494652 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. H162630000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Korrosionsbeständige Kunststoffschalen und -deckel aus Polypropylen (separat erhältlich). Bel Art™ Sterilisierschalen aus Polypropylen haben abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung und glatte, sich verjüngende Seiten zum Stapeln.
  • Korrosionsbeständiges Polypropylen
  • Abgerundete Ecken für die einfache Reinigung und glatte, konische Seiten zum Stapeln.
  • Die Abdeckungen sind 3,2 mm (0,125 in.) dick. dick mit einem Durchmesser von 25,4 mm (1 in.). Ein Rock, der eng über den Rand des Tabletts passt.
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 18 L
Abmessungen (L x B x H) 20,3 x 15,5 x 1 Zoll
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 2.54 cm
Länge (metrisch) 53.3 cm
Material Polypropylen
Typ Tablettabdeckung
Breite (metrisch) 39.4 cm
Zur Verwendung mit Deckel passend für 18-Liter-Sterilisationsschale, Herstellernummer. H162640000
Länge (angloamerikanisch) 20,3 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Form Rechteckig
Dicke 3.2 mm
Breite (angloamerikanisch) 15,5 in.