missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SP100 Polyclonal Antibody

Artikelnummer. 15731541 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15731541 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15731541 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA553602

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: YKGFENVIHD KLPLQESEEE EREERSGLQL SLEQGTGENS FRSLTWPPSG SPSHAGTTPP ENGLSEHPCE TEQINAKRKD TTSDKDDSLG SQQTNEQCAQ KAEPTESCEQ IAVQVNNGDA GREMPCPL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 24%, Rat - 24%.

This gene encodes a subnuclear organelle and major component of the PML (promyelocytic leukemia)-SP100 nuclear bodies. PML and SP100 are covalently modified by the SUMO-1 modifier, which is considered crucial to nuclear body interactions. The encoded protein binds heterochromatin proteins and is thought to play a role in tumorigenesis, immunity, and gene regulation. Alternatively spliced variants have been identified for this gene; one of which encodes a high-mobility group protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SP100
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen SP100
Gen-Zugriffsnummer P23497
Gen-Alias A430075G10Rik; DKFZp686E07254; FLJ00340; FLJ34579; lysp100b; nuclear antigen Sp100; nuclear autoantigen Sp-100; Nuclear dot-associated Sp100 protein; SP 100; SP100; SP100 nuclear antigen; SP100-HMG nuclear autoantigen; speckled 100 kDa
Gensymbole SP100
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human SP100. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91588).
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6672
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.