missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SP3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30535005
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30535005 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30535005 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5148823

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

This gene belongs to a family of Sp1 related genes that encode transcription factors that regulate transcription by binding to consensus GC- and GT-box regulatory elements in target genes. This protein contains a zinc finger DNA-binding domain and several transactivation domains, and has been reported to function as a bifunctional transcription factor that either stimulates or represses the transcription of numerous genes. Transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene, and one has been reported to initiate translation from a non-AUG (AUA) start codon. Additional isoforms, resulting from the use of alternate downstream translation initiation sites, have also been noted. A related pseudogene has been identified on chromosome 13.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SP3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen SP3
Gen-Zugriffsnummer Q02447
Gen-Alias D130027J01Rik; DKFZp686O1631; GC-binding transcription factor Sp3; SP3; Sp3 transcription factor; specificity protein 3; SPR1; SPR-1; SPR2; SPR-2; trans-acting transcription factor 3; transcription factor Sp3
Gensymbole SP3
Wirtsspezies Goat
Immunogen E. coli-derived recombinant human Sp3, Asp53-Ser309.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6670
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.