missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SP6 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17278733 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17278733 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17278733 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5115955

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total SP6.

SP6 belongs to a family of transcription factors that contain 3 classical zinc finger DNA-binding domains consisting of a zinc atom tetrahedrally coordinated by 2 cysteines and 2 histidines (C2H2 motif). These transcription factors bind to GC-rich sequences and related GT and CACCC boxes.SP6 belongs to a family of transcription factors that contain 3 classical zinc finger DNA-binding domains consisting of a zinc atom tetrahedrally coordinated by 2 cysteines and 2 histidines (C2H2 motif). These transcription factors bind to GC-rich sequences and related GT and CACCC boxes (Scohy et al., 2000).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SP6
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen Sp6
Gen-Zugriffsnummer Q3SY56, Q9ESX2
Gen-Alias 1110025J03Rik; AA591031; AI592962; EPFN; EPIPROFIN; Klf14; krueppel-like factor 14; Kruppel-like factor 14; LOW QUALITY PROTEIN: transcription factor Sp6; MGC119662; MGC119663; MGC119664; MGC119665; SP6; Sp6 transcription factor; specificity protein 6; trans-acting transcription factor 6; transcription factor Sp6
Gensymbole Sp6
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human SP6(Accession Q3SY56), corresponding to amino acid residues P91-S141.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80320, 83395
Zielspezies Human, Mouse, Monkey
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.