Beschreibung
- Aus Polypropylen (PP) mit S50-Gewinde
- Das standardisierte Fassungsvermögen beträgt 5 l
- Standardmäßig ohne Schwimmer oder optional mit Schwimmer zur Füllstandskontrolle erhältlich
Die platzsparenden SCAT Kanister bieten eine sinnvolle Alternative zu herkömmlichen SCAT Kanistern, da sie nur einen Bruchteil der Stellfläche für die Lagerung benötigen, was nicht zu Lasten des Fassungsvermögens geht
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Ej autoklaverbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1,3 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 5 L |
| Verschlussgröße | S50 |
| Farbe | Weiß (durchscheinend) |
| Beschreibung | Ohne mechanische Füllstandskontrolle |
| Abmessungen (L x B x H) | 335 x 65 x 330 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für alle Zwecke geeignet, SCAT-Sicherheitssysteme |
| Material | PP |
| Mouth Style | S50-Gewinde |
| Mehr anzeigen |