Learn More
Fisherbrand™ X2 20CM SPACERS - 2MM FOR VS20
Zur Verwendung mit gekerbten und einfachen Platten, gewährleisten eine korrekte Ausrichtung zum aus Gießen ohne Verschüttungen.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11864542
  • 18.50 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresesystem Verti-GEL Maxi 2-Gel
Spezifikation
Spezifikation
Verti-Gel Maxi 2-Gel vertikales Gelelektrophoresesystem
Gebundene, 2 mm dicke Abstandshalter