Learn More
BRAND™ Seitl. Bürettenhahn/Ersatz-Küken PTFE für Büretten 25+50 ml, mit Sicherung
Das Absperrhahngehäuse mit Bürettenspitze enthält austauschbare PTFE- oder Borosilikatglashähne mit Rückhaltevorrichtung.
Marke: BRAND™ 81167
35.82 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Seitliches Absperrhahngehäuse mit Bürettenspitze
- Austauschbarer PTFE- oder Borosilikatglashahn mit Rückhaltevorrichtung
Spezifikation
25 bis 50 ml | |
PTFE | |
Mit Haltevorrrichtung |
Büretten | |
Je 1 | |
Seitlicher Absperrhahn |