Learn More
DWK Life Sciences DURAN Ersatzscheibenfilter für Spritzen, 0,2 µm, für Druckausgleichsset (GL 45 Anschlusskappensystem-Zubehör)
Zubehör für GL 45-Verbindungskappensystem mit 2 oder 3 Anschlüssen
Marke: DWK Life Sciences 1129819
17.97 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
Flexibles modulares GL 45-Verbindungskappensystem für starre oder halbstarre Schläuche mit vier verschiedenen Durchmessern (1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm und 6,0 mm). Die Kappen sind mit zwei oder drei GL 14-Gewindeanschlüssen erhältlich. Die unterschiedlich großen Einsätze bilden eine dichte Versiegelung um den Durchgangsschlauch. Steriler Druckausgleich mithilfe von 0,2 Mikron-Spritzenfiltern möglich. Unbenutzte Anschlüsse können mit einem roten GL 14-Schraubverschluss abgedichtet werden.
- Starre oder halbstarre Schläuche mit unterschiedlichen Durchmessern können mit einer blauen GL 14-Kappe mit offenem Deckel und einem der Einsätze aufgenommen werden
- Erhältlich mit 2 oder 3 Gewindeauslässen (Anschlüsse)
- Fünf verschiedene Schlauchdurchmesser (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm und 12,0 mm) können durch Auswechseln der Einsätze verwendet werden
- Durch Anwendung von positivem oder negativem Druck kann Flüssigkeit über den Schraubverschluss aus der Flasche oder in die Flasche gepumpt werden
- Vollständig kompatibel mit allen GL 45-Gewinden und daher äußerst vielseitig
- Vollständig kompatibel mit allen GLS 80-Gewinden und daher äußerst vielseitig
Geeignetes Zubehör: 1137799
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Borosilikatglas (3.3), Polypropylen, Silikon | |
Sterile Flüssigkeitsübertragung in und aus Laborflaschen; Gasübertragung in und aus Laborflaschen; Flüssigkeitsübertragung zwischen Laborflaschen; Zuführung von Reagenzien an Geräte; Bioreaktorversorgung | |
Ersatz-Spritzenvorsatzfilter zur Druckkompensation |
GL 14 Gewindegröße | |
0,2 μm | |
2/Packung | |
87 mm |