Learn More
SPATA16 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 17357-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16887234
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a testis-specific protein that belongs to the tetratricopeptide repeat-like superfamily. The encoded protein localizes to the Golgi apparatus and may play a role in spermatogenesis.
Spezifikation
Spezifikation
SPATA16
Polyclonal
Unconjugated
SPATA16
NYD SP12, SPATA16, spermatogenesis associated 16
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
294932, 70862, 83893
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8C636, Q9BXB7
Spata16
SPATA16 Fusion Protein Ag10637
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat