Learn More
Heathrow Scientific Spatel mit rundem Ende und konischem flachen Ende, Edelstahl
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16300736 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
19,5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
16300736 19,5 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16300736 Lieferant Heathrow Scientific Lieferanten-Nr. HS15907
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spatel zum Übertragen, Heben und Handhaben von Pulver und Granulat.
  • Aus vernickeltem Edelstahldraht
  • Spiegelglatte Oberfläche mit runden flachen und konischen flachen Enden
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Beschreibung Spatel aus Edelstahl
Sterilität Nicht steril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Rundes Ende, konisches Ende
Beschichtung Vernickelt
Farbe Silber
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Spatel
Ausführung Spiegel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pulver, Granulat
Grifffarbe Silber
Länge (angloamerikanisch) 7,7 in.
Klingenmaterial Edelstahl
Griffmaterial Edelstahl
Material Nickel/Edelstahl
Grifftyp Rund, flach
Länge (metrisch) 19,5 cm