Learn More
Brady™ SPC™ UXT330-DP-E Absorptionsmittel Xtra Strapazierfähige, saugfähige Rolle
Beschreibung
UXT330-DP-E ist eine dreilagige, graue, mittelschwere, verklebte und doppelt perforierte Universal-Sorptionsmittelrolle, die industrielle Flüssigkeiten wie Öle, Wasser, Lösungsmittel, Kühlmittel usw. absorbiert.
- Die spinnvliesverstärkten Außenschichten machen das Produkt robuster und sorgen für eine längere Nutzungsdauer und verbesserte Abriebfestigkeit.
- Das fusselfreie Deckmaterial verhindert lose Fasern und macht das Produkt abriebfest.
- Ideal für den Einsatz in Bereichen mit mäßiger Fußgängerfrequenz.
- In der Mitte und quer perforiert, um die Verwendung genau der richtigen Materialmenge zu ermöglichen und so Abfall zu reduzieren.
- Konzipiert für Anwendungen, die ein langlebiges, fusselfreies und abriebfestes Sorptionsmittel erfordern.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 37,248 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 141 L |
| Typ | Absorptionsrolle |
| Länge (angloamerikanisch) | 150.919 ft. |
| Länge (metrisch) | 46 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 29,921 in. |
| Breite (metrisch) | 76 cm |
| Alternate Part Number | UXT330-DP-E |