missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Megro™ Spezielle Glühbirne für Hanaulux Chirurgische Lampe

Artikelnummer. 15701488
Change view
Click to view available options
Wirkleistung:
40 W
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wirkleistung
15701488 40 W
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15701488 Lieferant Megro™ Lieferanten-Nr. MEG 790002

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eine 40 W-Lampe zur Verwendung mit Hanaulux-Operationslampen.

  • 24 V/40 W
  • Versiegelte Kuppel
  • BA 15 d-Buchse

Spezifikation

Base Style BA 15D Buchse
Spannung 24 V
Wirkleistung 40 W
Zur Verwendung mit (Geräte) Hanaulux-Operationslampen
Produkttyp Halogenlampe
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.