missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hellma™ X2 GLASS CELL 10MM

Marke:  Hellma™ 101-10-K-20

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg

Artikelnummer. 15960411

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Macro Fluorescence Cell
Special Optical Glass
2/Pack
45 mm
Dreieckig
700 μL
10mm
10 x 10 mm
12,5mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote