missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Spezialrotor F 45-36-8 mit Deckel, für 0,5ml Gefäße

Für den Einsatz mit Eppendorf Rotoren

Marke:  Eppendorf™ 5425730004

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.10900kg

Artikelnummer. 10422321

  • 462.00 € / 1 Stück

Verfügbar ab
01-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Zentrifugenrotor
  • 36x 0.5 ml-Röhrchen, Füllmenge
  • Für 0.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
  • Inklusive Polypropylen-Deckel
Spezifikation

Spezifikation

Aluminium
36 x 0.5 ml
13,200 U/min
Spezialrotor
16,100 x G
Deckel aus Polypropylen
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zubehör anzeigen