missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Spezialmesserträger für Rotationsmikrotome mit Schwalbenschwanzführung
Verbessern Sie die Präzision der Messerbewegung mit den Thermo Scientific™ Spezialmesserträgern für Rotationsmikrotome mit Schwalbenschwanzführung.
N.V.
Spezifikation
Prozentgehaltsbereich | >99% |
---|---|
Chemischer Name oder Material | 4-[[[(4-Fluorophenyl)amino]carbonyl]amino]-benzesulfonamide |
CAS | 178606-66-1 |
Beschreibung
Verbessern Sie die Präzision der Messerbewegung mit den Thermo Scientific™ Spezialmesserträgern für Rotationsmikrotome mit Schwalbenschwanzführung.
Standard-Messerträger NR
- Integrierter Messerschutz, Einstellung des Freiwinkels
- Messerträger lässt sich seitlich bewegen
- Höhenverstellung des Messer mithilfe eines Führungsbalkens
- Austauschbare Backen zum Einspannen herkömmlicher Messer, Wolframkarbid-Messer und Einwegklingeneinsätze
- Hintergrundbeleuchtungssystem anpassbar an Einsätze für Ralph-Messer
Messerträger SL
- Mit Schnellspannsystem für Superlap-Klingen
- Einspannplatte seitlich bewegbar während der Klingenverlagerung
- Klinge wird magnetisch eingespannt
- Der bewegliche Messerschutz bedeckt die Klinge vollständig in jeder Position
- Freiwinkeleinstellung
- Komplett mit Messerträgerbasis
Messerträger S
- Für semidünne Schnitttechniken mit dreieckigen Glasmessern, Diamantmessern, und Saphirmessern
- Seitliche Einstellung mit fein justierbarem Vorschubknopf
- Messer kann für die Ausrichtung am Präparat oder Trimmen ± 30° gedreht werden
- Freiwinkeleinstellung
- Der Einsatz für Ralph-Messer beinhaltet zwei Spannbacken für Glasmesser der Größen 25 und 38 mm
Spezifikation
>99% | |
4-[[[(4-Fluorophenyl)amino]carbonyl]amino]-benzesulfonamide | |
178606-66-1 |
For Research Use Only