Learn More
Thermo Scientific™ Spectra™ Multicolor Broad Range Protein Ladder
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Die Thermo Scientific™ Spectra Mehrfarbige Breitband-Proteinleiter ist ein 4-Farben-Proteinstandard mit 10 vorgefärbten Proteinen (10 bis 260 kDa) zur Verwendung in der Gel-Elektrophorese und bei Western Blots.
Die Thermo Scientific Spectra Mehrfarbige Breitband-Proteinleiter ist ein 4-Farben-Proteinstandard (blau, orange, grün, rosa) mit 10 vorgefärbten Proteinen (10 bis 260 kDa) zur Verwendung in der Gel-Elektrophorese und bei Western Blots. Die Proteinleiter wird in einem gebrauchsfertigen Format geliefert zum direkten Auftragen auf Gele. Vor der Verwendung muss kein Probenpuffer erwärmt, reduziert oder hinzugefügt werden.
Alle anderen Proteinstandards und -leitern anzeigen und vergleichen ›
Anwendungen
• Überwachen der Proteinmigration während der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese
• Überwachen der Proteinübertragung auf Membranen nach Western Blotting
• Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamid-Gelen und Western Blots
Alle anderen Proteinstandards und -leitern anzeigen und vergleichen ›
Anwendungen
• Überwachen der Proteinmigration während der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese
• Überwachen der Proteinübertragung auf Membranen nach Western Blotting
• Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamid-Gelen und Western Blots
Especificaciones
Especificaciones
| Inhalt und Lagerung | Inhalt: zwei 250 μL-Fläschchen Lagerpuffer: 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin Lagerung: Nach Erhalt bei -20 °C lagern |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch, NIR-Fluoreszenz (700 nm), RGB-Fluoreszenz (555 nm) |
| Number of Markers | 10 |
| Sofort einsatzbereit | Ja |
| Größenbereich | 10 bis 260 kDa |
| Gelkompatibilität | Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele |
| Molekulargewicht | 260, 140, 100, 70, 50, 40, 35, 25, 15, 10 kDa |
| Menge | 2 x 250 μl |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
| Produktlinie | Spectra |
| Mostrar más |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?