Learn More
Thermo Scientific™ Spectra™ Multicolor Broad Range Protein Ladder
Ein Vierfarbproteinstandard mit 10 vorgefärbten Proteinen (10 bis 260 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Gelelektrophorese und bei Western Blots.
Marke:  Thermo Scientific™ 26623
696.66 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21982" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.36080kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11862124
  • 816.00 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Spectra Mehrfarbige Breitband-Proteinleiter ist ein 4-Farben-Proteinstandard mit 10 vorgefärbten Proteinen (10 bis 260 kDa) zur Verwendung in der Gel-Elektrophorese und bei Western Blots.
Dieser vorgefärbte Protein-MW-Marker dient zum Überwachen des Verlaufes der SDS-Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese zur Beurteilung der Wirksamkeit der Übertragung auf PVDF-, Nylon- und Nitrozellulosemembranen und zur Schätzung der ungefähren Größe separierter Proteine, die mit Gel-Färbemittel bzw. Western-Blot-Nachweisreagenzien sichtbar gemacht wurden. Vier verschiedene Chromophore (blau, orange, grün, pink) binden an die unterschiedlichen Proteine, und es entsteht ein mehrfarbiger Marker mit gut einprägsamem Muster.
Besondere Merkmale:
  • Größenbereich – 10 Proteine, die 10 bis 260 kDa umfassen
  • Mehrfarbig – Vier verschiedene Farben für eine eindeutige Zuordnung der Bandgröße
  • Gebrauchsfertig – Wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert; kein Sieden erforderlich
  • Scharfe Banden – Farbkodierte Banden ähnlicher Intensität ermöglichen eine einfache Visualisierung
  • Qualitätsgeprüft – Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western Blot-Verfahren beurteilt
  • Membran-kompatibel – Farbige Banden können für das Western Blot-Verfahren auf Membranen übertragen werden
Enthält:
Farbstoffgefärbte Proteine in 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin.
Empfohlen für:
Überwachung der Proteinwanderung während der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese; Kontrolle des Proteintransfers auf Membranen nach Western Blot; Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamidgelen und Western Blots
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt: 10 250 µl-Fläschchen
Lagerpuffer: 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin
Lagerung: Nach Erhalt bei –20 °C lagern
10
Ja
4 Farben: Blau, orange, grün, rosa
260, 140, 100, 70, 50, 40, 35, 25, 15, 10 kDa
10 x 250 μl
Western Blotting, SDS-PAGE
Kolorimetrisch, NIR-Fluoreszenz (700 nm), RGB-Fluoreszenz (555 nm)
Proteinleiter
10 bis 260 kDa
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele
Spectra™
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis