Learn More
Thermo Scientific™ Spectra™ mehrfarbige Proteinleiter, High Range
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Die Thermo Scientific™ Spectra mehrfarbige Proteinleiter für den hohen Bereich ist eine Mischung aus acht (8) blau, grün und orange gefärbten Proteinen (40 bis 300 kDa) zur Verwendung als Größenstandards für Proteine mit hohem Molekulargewicht in der Gelelektrophorese und beim Western Blotting.
Besondere Merkmale:
Größenbereich – acht Proteine im Bereich von 40 bis 300 kDa
Mehrfarbig – drei verschiedene Farben für eine eindeutige Zuordnung der Bandgröße
Gebrauchsfertig – Wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert; kein Sieden erforderlich
Scharfe Banden– Farbkodierte Banden ähnlicher Intensität ermöglichen eine einfache Visualisierung
Qualitätsgeprüft – Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western Blot-Verfahren beurteilt
Membran-kompatibel – Farbige Banden können für das Western Blot-Verfahren auf Membranen übertragen werden
Enthält:
Farbstoffgefärbte Proteine in 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin.
Empfohlen für:
Überwachung der Proteinmigration während SDS-PAGE; Überprüfung der Effizienz von Western Transfer; Annähernde Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamidgelen und Western Blots; Lokalisierung eines Proteins von Interesse für die Exzision aus einem ungefärbten präparativen Gel
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Inhalt: acht 250 μL-Fläschchen Lagerpuffer: 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin Lagerung: Nach Erhalt bei -20 °C lagern |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch, NIR-Fluoreszenz (700 nm), RGB-Fluoreszenz (555 nm) |
| Number of Markers | 8 |
| Sofort einsatzbereit | Ja |
| Größenbereich | 40 bis 300 kDa |
| Molekulargewicht | 300, 250, 180, 130, 100, 70, 50, 40 kDa |
| Menge | 8 x 250 μL |
| Produktlinie | Spectra |
| Produkttyp | Proteinleiter |
| Stain Type | 3 Farben: Blau, orange, grün |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.