Learn More
Thermo Scientific™ Spectra™ mehrfarbige Proteinleiter, Low Range
Eine Mischung aus sechs Proteinen und synthetischen Peptiden (1,7 bis 40 kDa) zur Verwendung als Größenstandards für Peptide und kleine Proteine in der Gelelektrophorese und beim Western Blotting.
Marke:  Thermo Scientific™ 26628
230.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22910" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.36080kg
Artikelnummer. 11882124
  • 257.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Spectra mehrfarbige Proteinleiter für den niedrigen Bereich ist eine Mischung aus sechs Proteinen und synthetischen Peptiden (1,7 bis 40 kDa) zur Verwendung als Größenstandards für Peptide und kleine Proteine in der Gelelektrophorese und beim Western Blotting.
Dieser vorgefärbte Protein-MW-Marker dient zum Überwachen des Verlaufes der SDS-Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese zur Beurteilung der Wirksamkeit der Übertragung auf PVDF-, Nylon- und Nitrozellulosemembranen und zur Schätzung der ungefähren Größe separierter Proteine, die mit Gel-Färbemittel bzw. Western-Blot-Nachweisreagenzien sichtbar gemacht wurden. Drei verschiedene Chromophore (blau, orange, grün) binden sich an die unterschiedlichen Komponentenproteine, wodurch ein grellfarbiger Größenstandard mit leicht merkbarem Muster entsteht. Die Spectra Multicolor High Range Protein Ladder ist gebrauchsfertig: kein Aufwärmen, weiteres Verdünnen oder Zugeben eines Reduktionsmittels.
Besondere Merkmale:
  • Größenbereich – sechs Proteine im Bereich von 1,7 bis 40 kDa
  • Mehrfarbig – drei verschiedene Farben für eine eindeutige Zuordnung der Bandgröße
  • Gebrauchsfertig – Wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert; kein Sieden erforderlich
  • Scharfe Banden – Farbkodierte Banden ähnlicher Intensität ermöglichen eine einfache Visualisierung
  • Qualitätsgeprüft – Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western Blot-Verfahren beurteilt
  • Membran-kompatibel – Farbige Banden können für das Western Blot-Verfahren auf Membranen übertragen werden
Enthält:
Farbstoffgefärbte Proteine in 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin.
Empfohlen für:
Überwachung der Proteinmigration während SDS-PAGE; Überprüfung der Effizienz von Western Transfer; Annähernde Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamidgelen und Western Blots; Lokalisierung eines Proteins von Interesse für die Exzision aus einem ungefärbten präparativen Gel
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt: ein Fläschchen mit 250 µl
Lagerpuffer: 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin
Lagerung: Nach Erhalt bei –20 °C lagern
6
Ja
1,7 bis 40 kDa
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele
Spectra™
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Kolorimetrisch, NIR-Fluoreszenz (700 nm), RGB-Fluoreszenz (555 nm)
Proteinleiter
Tricin-Gele
3 Farben: Blau, orange, grün
40, 25, 15, 10, 4,6, 1,7 kDa
250 μl
Western Blotting, SDS-PAGE