Learn More
Spectrum Labs™ Spectra/Por 4 Dialysemembranscheiben, 12–14kD MWCO
Spectrum Lab™Spectra/Por 4 Dialysemembranscheiben sind für die einfache Dialyse und hydrophil mit symmetrischer Porosität.
Marke: Spectrum Labs™ 132 496
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12600kg
Beschreibung
- Trockene Standard RC-Dialysemembran in einschichtigen Scheiben.
- Wird in verschiedenen handelsüblichen Dialysegeräten verwendet.
- Scheiben werden durch Glyzinpapier getrennt
- Trocken mit Glyzerin verpackt (mit Wasser ausspülen)
Spezifikation
Dialysemembranscheiben | |
47 mm | |
Einfache Dialyse |
12 bis 14 kd | |
50/Pckg. |