Learn More
Spectrin beta III Mouse, Clone: SPTBN2/1583, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Antigen | Spectrin beta III |
---|---|
Klon | SPTBN2/1583 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15920918
|
EnquireBio
6712-MSM3-P1 |
100 μg |
510.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15910918
|
EnquireBio
6712-MSM3-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Spectrin beta III | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
6712 | |
Recombinant human SPTBN2 fragment (aa356-475) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
246kDa |
SPTBN2/1583 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_016873664 | |
SPTBN2 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell Surface | |
HeLa cells. Pancreas or Liver. |