missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bolle Safety Spectrum Goggle

Beschreibung
- PC/TPR Co-injected frame for optimum comfort.
- Multiple coatings and sizes available.
- Soft gasket to fit most face structures.
- Optimal panoramic vision.
Spezifikation
Spezifikation
| Linsenbeschichtung | Platinum |
| Linsenfärbung | Clear |
| Produkttyp | Safety Goggles |
| Modell | SPECTN15W |
| Material | Polycarbonate |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Rahmenmaterial | Polycarbonate |
| UV-Schutz | None |
| Frame Type | Sealed |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?