Learn More
Spectrum™ Spectra/Mesh™ Woven Filters for Macrofiltration: Polyproplyene Sheets
Besteht aus Monofilament-Strängen, die in ein Maschensieb eingewebt sind und sich durch präzise Maschenöffnungen, prozentuale offene Bereiche und Maschendicke auszeichnen
Marke: Spectrum™ 146418
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Je5 nach Anwendungsfall stehen verschiedene Materialarten mit unterschiedlichen physikalischen, chemischen und thermischen Eigenschaften zur Auswahl: Nylon (N), Polypropylen (PP), Polyester (P), Edelstahl (SS) und PEEK (PK).
- Robust, langlebig, hydrophob, geringe Adsorption (träge)
- Beste Resistenz: Säuren, Basen & organische Substanzen
- Toleranz: pH-Wert 2-14, bis zu 130°C
- Sterilisation: Autoklavierbar
- 9 Maschenöffnungsgrößen: 105-1000 μm
- 5 Scheibendurchmesser: 25, 47, 55, 90 und 150 mm
- 1Quadratische Blattgröße: 30 x 30 cm
Spezifikation
Niedrig (inert) | |
ISO 9001:2008 | |
Hydrophob | |
2 bis 14 | |
130 °C | |
Spectra Mesh Gewebefilter |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
39% | |
500μ m | |
610 μm | |
4,65 Zoll2 |