Learn More
Spectrum™ Spectra/Mesh™ Woven Filters for Macrofiltration: Polyproplyene Sheets
Besteht aus Monofilament-Strängen, die in ein Maschensieb eingewebt sind und sich durch präzise Maschenöffnungen, prozentuale offene Bereiche und Maschendicke auszeichnen
207.06 € - 316.00 €
Spezifikation
Adsorption | Niedrig (inert) |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2008 |
Material | Polypropylen |
Hydrophobizität | Hydrophob |
Produktcode | Marke | Offene Fläche | Größe (metrisch) Öffnung | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Offene Fläche | Größe (metrisch) Öffnung | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15360902
|
Spectrum™
146410 |
45% | 1000μ m | 1020 μm |
316.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15380902
|
Spectrum™
146422 |
34% | 350 μm | 525 μm |
246.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15300912
|
Spectrum™
146428 |
34% | 210μ m | 308 μm |
246.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11591140
|
Spectrum™
146436 |
26% | 105μ m | 212 μm |
316.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11581140
|
Spectrum™
146418 |
39% | 500μ m | 610 μm |
316.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10288623
|
Spectrum™
146424 |
36% | 297 μm | 420 μm |
246.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15390902
|
Spectrum™
146 426 |
31% | 250 μm | 430 μm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Je5 nach Anwendungsfall stehen verschiedene Materialarten mit unterschiedlichen physikalischen, chemischen und thermischen Eigenschaften zur Auswahl: Nylon (N), Polypropylen (PP), Polyester (P), Edelstahl (SS) und PEEK (PK).
- Robust, langlebig, hydrophob, geringe Adsorption (träge)
- Beste Resistenz: Säuren, Basen & organische Substanzen
- Toleranz: pH-Wert 2-14, bis zu 130°C
- Sterilisation: Autoklavierbar
- 9 Maschenöffnungsgrößen: 105-1000 μm
- 5 Scheibendurchmesser: 25, 47, 55, 90 und 150 mm
- 1Quadratische Blattgröße: 30 x 30 cm
Spezifikation
Niedrig (inert) | |
ISO 9001:2008 | |
Hydrophob | |
130 °C | |
4,65 Zoll2 |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
2 bis 14 | |
Spectra Mesh Gewebefilter |