Learn More
Spectrum™ MediaKap™ und MediaKap Plus HF-Filter
0.2μm DynaFibre™ Filter aus Zellulosemischester bestechen durch einen größeren Oberflächenbereich und ermöglichen damit einen schnelleren Durchfluss als Scheibenfilter bei geringerer Verschmutzung
Marke:  Spectrum™ ME2M-020-18S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.81440kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10176794
  • 505.00 € / 18 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wirksame Sterilisation und Aufreinigung von Kulturmedien und Pufferlösungen
  • Kleinere und engere Ausführung für kleineres Aufnahmevolumen
  • Die Entlüftung aus Polypropylen verhindert Lufteinschlüsse
  • Für Schlauchpumpen, Unterdruckpumpen und Spritzen
  • Lieferbar in fünf verschiedenen Größen, die das vorgesehene Volumen in 15 bis 20 Minuten filtern
  • Steril, biologisch verträglich und pyrogenfrei
  • USP-Klasse VI, zu 100 % auf Unversehrtheit geprüft
  • Die gesondert lieferbare Auffüllglocke erhält die Sterilität beim Befüllen von Flaschen
  • MediaKap Plus Filter sind mit einer hochentwickelten DynaFibre Membran ausgestattet, durch die sich die Filterwirkung nochmals verstärkt und die für das Filtern von Serum-angereicherten Medien benötigte Zeit dramatisch verkürzt
Spezifikation
Spezifikation
Luer-Lock (weiblich)/0.25HB
Polycarbonat, Polyurethan
0,2 μm
35 cm2
Wirksame Sterilisation und Aufreinigung von Kulturmedien und Pufferlösungen
18 Karton
0,2 bis 2 l
MediaKap-2
MCE
Steril
400 ml/min bei 10 psi
Automatische Belüftung zur Vermeidung von Lufteinschlüssen
Flaschenaufsatzfilter