Learn More
Spectrum™ MediaKap™ und MediaKap Plus HF-Filter
0.2μm DynaFibre™ Filter aus Zellulosemischester bestechen durch einen größeren Oberflächenbereich und ermöglichen damit einen schnelleren Durchfluss als Scheibenfilter bei geringerer Verschmutzung
Marke: Spectrum™ MP2M-050-18S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Wirksame Sterilisation und Aufreinigung von Kulturmedien und Pufferlösungen
- Kleinere und engere Ausführung für kleineres Aufnahmevolumen
- Die Entlüftung aus Polypropylen verhindert Lufteinschlüsse
- Für Schlauchpumpen, Unterdruckpumpen und Spritzen
- Lieferbar in fünf verschiedenen Größen, die das vorgesehene Volumen in 15 bis 20 Minuten filtern
- Steril, biologisch verträglich und pyrogenfrei
- USP-Klasse VI, zu 100 % auf Unversehrtheit geprüft
- Die gesondert lieferbare Auffüllglocke erhält die Sterilität beim Befüllen von Flaschen
- MediaKap Plus Filter sind mit einer hochentwickelten DynaFibre Membran ausgestattet, durch die sich die Filterwirkung nochmals verstärkt und die für das Filtern von Serum-angereicherten Medien benötigte Zeit dramatisch verkürzt
Spezifikation
Female luer lok/0.25HB | |
Polycarbonate, Polyurethane | |
0.2 μm | |
70 cm2 | |
Efficiently sterilize and clarify culture medium or buffer solution | |
18 Case | |
2 to 5 L |
MediaKap-5 Plus | |
MCE | |
Sterile | |
750 mL/min. at 10psi | |
Automatic vent to prevent air lock | |
Bottle Top Filter |